Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipette mit Saugkolben
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Länge (metrisch):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Graduiert bis zur Spitze
- In einer Vielzahl an Kapazitäten lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Graduierungen | 0,1 mL |
| Graduierungsart | Gelbe Permanentgraduierungen mit silberner Diffusionsfarbe |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 25 ml |
| Länge (metrisch) | 475 mm |
| Typ | Messpipette |