Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipette mit Saugkolben
Volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Messpipetten mit Kolben werden mit braun gefärbter Graduierung geliefert.
Marke:  Hirschmann™ 1190175
Artikelnummer. 10024740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.00 CHF
    72.19 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.81 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Graduiert bis zur Spitze
  • In einer Vielzahl an Kapazitäten lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Ja
0.2 mL
1 Each
530 mm
Amber
Amber graduations permanently with silver diffusion color
50 ml
Messpipette