Learn More
Bochem™ Messbecher mit Graduierung und Ausguss
Artikelnummer. 12651885
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12651885 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12651885 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 8394
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine hervorragende Möglichkeit zur Lagerung im Labor.
  • Breite Tülle zum einfachen Ausgießen
  • In 1l-Schritten graduiert
  • Aus Edelstahl 18/10
  • Die Deckel sind separat zu bestellen.
Spezifikation
Produkttyp Messkanne mit Graduierung
Kapazität (metrisch) 20 l
Material Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 270 mm
Höhe (metrisch) 400 mm