Learn More
Kartell SpA Graduierter Krug
Artikelnummer. 11331265
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11331265 250 mL 1 Stück
11341265 500 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331265 Lieferant Kartell SpA Lieferanten-Nr. 0108600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.10 CHF
    5.03 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.07 CHF
    1% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hoher Stufenkrug aus Polypropylen
Hochformige graduierte Krüge aus transparentem und autoklavierbarem Polypropylen.
Dauerhaft geformte Abschlussfeier.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Klar
Material Polypropylen
Sterilität Nicht steril
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Weit
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Form Runder Krug
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Messkanne mit Graduierung