Learn More
Kartell SpA Graduated Cylinders
Beschreibung
Low form, circular base. Excellent chemical resistance. Autoclavable. Permanent graduations moulded into cylinders. Can withstand temperatures up to 170°C.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Material | PMP |
| Klasse | Class B |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduierungen | 100 mL |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Sterilität | Non-sterile |
| Base Type | Circular |
| Höhe (metrisch) | 302 mm |
| Typ | Graduated Cylinder |