Learn More
Kartell™ Zentrifugenröhrchen, PP, 50ml, mit Verschluss und PP
Hergestellt aus hochtransparentem Polypropylen für hohe Festigkeit und gute Sichtbarkeit. Kapell™ graduierte konische Teströhrchen bieten Stabilität und Komfort für Probenahme und Transport.
Marke:  Kartell™ 8400400
Artikelnummer. 10584801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00 CHF
    153.83 CHF / 500 Stück
    Sparen 46.17 CHF
    23% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-01-2026
Beschreibung
  • Der freistehende Boden bietet Flexibilität im Labor
  • Permanente eingegossene Graduierungen sind mit jeder Farbflüssigkeit sichtbar
  • Hält Temperaturen bis -80 °C stand.
  • Lieferung mit festem Polypropylen-Schraubverschluss für Lagerung und Transport