Learn More
Kartell Graduierte konische Zentrifugenröhren, 15 ml
Beschreibung
- 15-ml-konische Röhren wurden abgebaut, um Blut und biologische Flüssigkeiten für Labortests durchzuführen.
- Abgestufte serografische Skala.
- Hochtransparentes Polypropylen mit großem Whitemarking-Bereich.
- Widerstand Temperaturextremen von -80 °C bis +121 °C.
- Beinhaltet eine hellblaue Plug-Seal-Kappe mit gerippter Kante für sicheres und einfaches Öffnen und Schließen.
- Leicht lesbare Abstufungen sind wie folgt vorgedruckt: 15-ml-Röhren werden in 0,5-ml-Unterteilungen von 2 bis 15 ml graduiert.
- Geliefert in Zip-Beuteln mit Zwischenversiegelung
- Sterile Röhren werden durch ionisierende Betastrahlung bestrahlt.
- Für die Probenentnahme oder den Transport konzipiert.
- Sterile Versionen sind pyrogenfrei, endotoxinfrei/frei, autoklavierbar und tragen das CE-Konformitätskennzeichen.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 15 mL |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Polypropylen |
| Verpackung | Zip-Beutel, Zwischenverschluss |
| Menge | 50/Pk. |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Bodenform | Konisch |
| Mehr anzeigen |