Learn More
Bochem™ Messeimer
Description
- Deckel separat erhältlich
- Ohne Basisring
- Messlinien
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Eimer aus Edelstahl; Deckel separat erhältlich (8333) |
| Kapazität (metrisch) | 12 l |
| Graduierungen | 1 l |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Beschreibung | Ohne Basisring |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 300 mm |
| Höhe (metrisch) | 270 mm |
| Enthält | Artikel-Nr. 8333 |