Learn More
Fisherbrand™ AC-Rundflasche mit Graduierung und Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage
Catalog Number 15805482
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
48/Karton
488/Karton
Mehrzweckbehälter für die Verwendung mit biologischen und pathologischen Proben.
  • Zur Lagerung von Chemikalien und Reagenzien für industrielle Labors
  • Mit leicht schrägen Schulten für einfaches Ausgießen und leichtere Handhabung
  • Ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Transferieren des Inhalts
  • Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
Verschlussauskleidung Polycone
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraube
Produkttyp Flasche mit Graduierung
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung trockener Substanzen
Material Glas
Anzahl pro Karton 488/Karton
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 38–400
Closure Included Ja