missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ AC-Rundflasche mit Graduierung und Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
48/Karton
488/Karton
Beschreibung
- Zur Lagerung von Chemikalien und Reagenzien für industrielle Labors
- Mit leicht schrägen Schulten für einfaches Ausgießen und leichtere Handhabung
- Ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Transferieren des Inhalts
- Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polycone |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Verschlusstyp | Schraube |
Produkttyp | Flasche mit Graduierung |
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung trockener Substanzen |
Material | Glas |
Anzahl pro Karton | 48/Karton |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'