Learn More
CBS Scientific Gradientenmarkierungen
Artikelnummer. 11764696
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11764696
Marke: CBS Scientific GM500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Linear mit seitlichen Auslässen.
  • Der Gradientendurchfluss wird durch ein PTFE-beschichtetes, zwischen beiden Kammern zentriertes Ventil gesteuert
  • Dank des Luer-Außengewinde-Adapters kann der Ausflußkanal mit jedem Nadel- oder Luer-Ventil verwendet werden
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrophorese
Typ Gradientenmarkierung
Volumen (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Volumen (metrisch) 250 ml