Beschreibung
- Glas-Mikrofaser
- Höchste Retention
- Filtert sehr feine Proteinfällungen
- Klärt chemisch aggressive Lösungen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Glas-Mikrofaser |
| Porengröße | 0,3 μm |
| Filtercode | GF7525MM |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filterung mit hoher Retention von sehr feinen Proteinfällungen, und Klärung chemisch aggressiver Lösungen. Für analytische oder gravimetrische Studien. |
| Güte | GF75 |
| Menge | 100/Karton |
| Form | Rund |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Durchmesser (metrisch) Scheibe | 25 mm |