Learn More
Munktell Filtrak™ Mikroglas-Extraktionshülsen der Güteklasse ET/MG160
Beschreibung
- Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
- Ein praktisches Werkzeug zur Abtrennung von Aerosoltröpfchen und Kondensat aus Gasen, die für analytische oder technische Zwecke verwendet werden.
- Penetrationsprozentsatz von weniger als 0,002
- Maximale Temperatur von 500 °C
- Innendurchmesser 16 mm, Länge 50 mm
- Erhältlich in Packungen mit 25 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25/Pk. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Material | Glasfasern |
| Güte | ET/MG 160 |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 500 °C |
| Produkttyp | Extraktionshülse |