Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glatte Papiere für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 918, Scheiben
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
30 mm
40 mm
55 mm
90 mm
204 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
- Mittelschnelles bis langsames Filtern
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 85 g/m2 |
| Format | Scheibe |
| Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) |
| Particle Retention | 6 bis 10 μm |
| Filtrationsgeschwindigkeit | 45 Sekunden |
| Güte | 918 |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,17 mm |
| Typ | Filterpapier für qualitative Analysen |
| Durchmesser (metrisch) | 55 mm |