Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glatte Papiere für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 918, Scheiben
Artikelnummer. 15962970 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
30 mm
40 mm
55 mm
90 mm
204 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 15962970
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT3607030R
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 918 Glattpapiere für qualitative und technische Analysen, die Scheiben sind für analytische und technische Zwecke geeignet und weisen eine mittlere schnelle bis langsame Durchflussrate auf.
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
  • Mittelschnelles bis langsames Filtern
  • nicht steril, Großpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flächengewicht 85 g/m2
Format Scheibe
Material Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
Particle Retention 6 bis 10 μm
Filtrationsgeschwindigkeit 45 Sekunden
Güte 918
Menge 1000/Packung
Dicke (metrisch) 0,17 mm
Typ Filterpapier für qualitative Analysen
Durchmesser (metrisch) 30 mm