Learn More
Fisherbrand™ Reagenzpapier
Geeignet für allgemeine Analysen.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.02256kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11562413
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Allgemeine Überwachung von sauren oder alkalischen Reaktionen
Farbe:
  • Lackmus-Blau: Blau bis rot
  • Lackmus neutral: Violett bis Blau/Rot
  • Lackmus-Rot: Rot bis blau
Anwendungen:
  • Schnelle Bestimmung des pH-Wertes in industriellen Anwendungen
  • Allgemeine Analysen im Schulbereich
  • Für den Einsatz im Schulungsbereich
Spezifikation
Spezifikation
Violett
Schnelle Bestimmung des pH-Werts bei Industrieanwendungen, allgemeinen Analysen in Schulen, Ausbildung
Neutrales Lackmuspapier
Röhrchen
200 Packung