Learn More
Fisherbrand™ Reagenzpapier
Geeignet für allgemeine Analysen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.02256kg
Beschreibung
- Allgemeine Überwachung von sauren oder alkalischen Reaktionen
Farbe:
- Lackmus-Blau: Blau bis rot
- Lackmus neutral: Violett bis Blau/Rot
- Lackmus-Rot: Rot bis blau
Anwendungen:
- Schnelle Bestimmung des pH-Wertes in industriellen Anwendungen
- Allgemeine Analysen im Schulbereich
- Für den Einsatz im Schulungsbereich
Spezifikation
Blau | |
Schnelle Bestimmung des pH-Werts bei Industrieanwendungen, allgemeinen Analysen in Schulen, Ausbildung | |
Blaues Lackmuspapier | |
10 mm |
Röhrchen | |
200 Packung | |
60 mm |