Learn More
Fisherbrand™ Reagenzpapier
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Typ:
Blaues Lackmuspapier
Kaliumjodidgestärktes Papier
Neutrales Lackmuspapier
Rotes Lackmuspapier
Farbanzeige:
Blau
Rot
Violett
Weiß
Format:
Kiste
Rolle
Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
200 Stück
4 Stück
Abmessungen (L x B):
5 m x 10 mm
5 m x 7 mm
60 x 10 mm
Beschreibung
- Allgemeine Überwachung von sauren oder alkalischen Reaktionen
Farbe:
- Lackmus-Blau: Blau bis rot
- Lackmus neutral: Violett bis Blau/Rot
- Lackmus-Rot: Rot bis blau
Anwendungen:
- Schnelle Bestimmung des pH-Wertes in industriellen Anwendungen
- Allgemeine Analysen im Schulbereich
- Für den Einsatz im Schulungsbereich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbanzeige | Weiß |
| Format | Kiste |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Bestimmung des pH-Werts bei Industrieanwendungen, allgemeinen Analysen in Schulen, Ausbildung |
| Menge | 200 Packung |
| Typ | Kaliumjodidgestärktes Papier |