Learn More
Fisherbrand™ Spezial-Blottingpapier, Klasse 904
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
150 x 300 mm
200 x 200 mm
220 x 220 mm
500 x 500 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Gewicht:190 g/m2
- Wasseraufnahme: 300 ml/cm2
- Stärke: 0.41 mm
- Kapillare Wasseraufnahme: 88 bis 93 mm (Klemm-Methodik)
Anwendungen:
- Bestimmung der Wasseraufnahme bei der Produktion von geleimtem Papier nach der Cobb-Methode
- Untersuchung der Blattbildung in der Zellulosepastenindustrie
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Breite (metrisch) | 300 mm |
| Abmessungen (L x B) | 150 x 300 mm |
| Format | Blatt |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung der Wasseraufnahme bei der Herstellung von geleimtem Papier nach dem Cobb-Test, Prüfung der Blattbildung in der Zelluloseleimindustrie |
| Verpackungsmenge | 100 Packungen |
| Güte | 904 |
| Dicke (metrisch) | 0,41 mm |