Learn More
Fisherbrand™ Speziallöschpapier, Klasse 903
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
120 x 120 mm
130 x 130 mm
150 x 150 mm
160 x 160 mm
170 x 170 mm
220 x 220 mm
230 x 230 mm
250 x 250 mm
300 x 250 mm
350 x 350 mm
500 x 500 mm
650 x 500 mm
Format:
Blatt
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Gewicht: 255 g/m2
- Absorption: 490 ml/cm2
- Dicke: 0.40 mm
- Kapillare Wasseraufnahme: 75 bis 85 mm (Klemm-Methodik)
Anwendungen:
- Bestimmung der Wasseraufnahme bei der Produktion von geleimtem Papier nach der Cobb-Methode
- Untersuchung der Blattbildung in der Zellulosepastenindustrie
Certifications
ISO EN 20535
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Blotting Papier |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Material | Papier |
| Extinktion | 490 ml/cm2 |
| Flächengewicht | 255 g/m2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO EN 20535 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung der Absorption von Wasser |
| Dicke (metrisch) | 0,4 mm |