Learn More
Fisherbrand™ Speziallöschpapier, Klasse 903
Bestimmung der Wasseraufnahme.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11709845
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Gewicht: 255 g/m2
  • Absorption: 490 ml/cm2
  • Dicke: 0.40 mm
  • Kapillare Wasseraufnahme: 75 bis 85 mm (Klemm-Methodik)
Anwendungen:
  • Bestimmung der Wasseraufnahme bei der Produktion von geleimtem Papier nach der Cobb-Methode
  • Untersuchung der Blattbildung in der Zellulosepastenindustrie
Certifications
ISO EN 20535
Spezifikation
Spezifikation
250 mm
250 x 250 mm
Bestimmung der Wasseraufnahme bei der Herstellung von geleimtem Papier nach dem Cobb-Test, Prüfung der Blattbildung in der Zelluloseleimindustrie
0,4 mm
250 mm
Blatt
100 Packungen
903