Learn More
Sartorius™ Faltenfilter mit gekreppter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 603/N
Für analytische und technische Zwecke.
122.00 CHF - 199.00 CHF
Spezifikation
Format Gefaltet
Material Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
Filtrationsgeschwindigkeit 8 μm/s
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die schnelle Filtration relativ grober Präzipitate; durch die gekreppte Struktur steht ein größerer Filtrationsbereich als bei glattem Filterpapier zur Verfügung.
Güte 603/N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Scheibe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Scheibe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10225421
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius™
FT-4-335-125
125 mm
122.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10401052
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius™
FT-4-335-240
240 mm
181.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10642212
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius™
FT-4-335-320
320 mm
199.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Strukturell bedingte schnelle Durchflussrate
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
  • Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
  • Nassfest
Spezifikation
Spezifikation
Gefaltet
8 μm/s
603/N
0,25 mm
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
Für die schnelle Filtration relativ grober Präzipitate; durch die gekreppte Struktur steht ein größerer Filtrationsbereich als bei glattem Filterpapier zur Verfügung.
100/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen