Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier, Klasse 603
Geeignet für alle allgemeinen Arbeiten im Labor. Das Fisherbrand™ Universalfilterpapier Gütegrad 603 ist dünn und hat eine schnelle Filtrationsgeschwindigkeit.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Anwendungen:- Einsatz in Krankenhäusern, Forschungslaboren, Schulen, Chemie-, Pharma-, Kosmetik-, Lebensmittelindustrie
Spezifikation
Blatt | |
35 bis 65 μm | |
603 | |
0.14 mm | |
520 mm |
35 bis 65 μm | |
Allgemeine Arbeiten, Krankenhäuser, Forschungslabors, Schulen, chemische Branchen, Pharmazie, Kosmetik, Lebensmittel- und Getränkeindustrie | |
500/Packung | |
520 x 420 mm | |
420 mm |