Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 600: Bögen
Für den Einsatz im Unterricht und auf Labortischen konzipiert. Das Fisherbrand Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 600 ist besonders kostengünstig.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 1.80000kg
Beschreibung
Einsatz in Krankenhäusern, Forschungslaboren, Schulen, Chemie-, Pharma-, Kosmetik-, LebensmittelindustrieSpezifikation
Blatt | |
10 bis 20 μm | |
Preiswertes Filterpapier für Schulen und als Schutzfolie für Bänke | |
100 St./Packung | |
570 x 460mm | |
460 mm |
Zellulose | |
10 bis 20 μm | |
600 | |
0,15 mm | |
570 mm |