Learn More
Sartorius™ Faltenfilter mit glatter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 6
Für analytische und technische Zwecke.
Marke: Sartorius™ FT-4-312-385
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Für analytische und technische ZweckeSpezifikation
Gefaltet | |
15 μm/s | |
6 | |
0,17 mm | |
385 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
385 mm |