Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 6 S/N, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 6S/N, Krepppapier für qualitative and technische Analysen, die Scheiben eignen sich für analytische und technische Zwecke und zeichnen sich durch ihre Struktur durch eine schnelle Durchflussrate aus.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-314-125
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15992910
  • 18.10 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
  • Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
  • Mittelschnelle Filtration.
  • Nassfest
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
145 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
12 Sekunden
50/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
Scheibe
6 bis 14 μm
6 S/N
0,55 mm
125 mm