Learn More
Sartorius™ Faltenfilter mit gekreppter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 5 H/N
Für analytische und technische Zwecke.
Marke:  Sartorius™ FT-4-423-110
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10026841
  • 178.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Strukturell bedingte schnelle Durchflussrate
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
  • Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
  • Nassfest
Spezifikation
Spezifikation
Gefaltet
3 μm/s
5 H/N
0,28 mm
110 mm
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
Für die schnelle Filtration relativ grober Präzipitate; durch die gekreppte Struktur steht ein größerer Filtrationsbereich als bei glattem Filterpapier zur Verfügung.
100/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
110 mm