Learn More
Sartorius™ Filterscheiben mit gekreppter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 5 H/N
Für Routineanalysen wie Klärfiltration und Bestimmung von Substanzen
Marke: Sartorius™ FT-3-423-090
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 % (Gütegrad 100/N < 0.1 %)
- Nassfest
Spezifikation
Scheibe | |
3 μm/s | |
5 H/N | |
0,28 mm | |
90 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Für die schnelle Filtration relativ grober Präzipitate; durch die gekreppte Struktur steht ein größerer Filtrationsbereich als bei glattem Filterpapier zur Verfügung. | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
90 mm |