Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapier für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 5 H/N, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 5H/N Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, die Scheiben sind für analytische und technische Zwecke geeignet und zeichnen sich durch ihre Struktur durch eine schnelle Durchflussrate aus.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-423-110
Additional Details : Gewicht : 0.08000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982940
Menge Preis
1 10.83 CHF / 100 Stück
10 9.58 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab
20-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
  • Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
  • Nassfest
  • Sehr schnelle Filterung, breite Pore
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
100/Packung
110 mm
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
> 40 μm
85 g/m2
Filterpapier für qualitative Analysen
5 H/N
0.28 mm
Scheibe