Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glattes Papier für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 4b, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 4 b, Glattpapier für qualitative und technische Analysen, die Papierbögen eignen sich für analytische und technische Zwecke und verfügen über eine mittelschnelle Filterung.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-309-210297
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982750
  • 41.42 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus Baumwollfutter und raffiniertem Zellstoff mit > 95 % Alpha-Zellulose
  • Mittelschnelle Filtration.
  • Nicht steril und in Großpackungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
75 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
22 Sekunden
100/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
Blatt
8 bis 12 μm
4 b
0,15 μm
210 x 297 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Stedim Biotech™ Glattes Papier für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 4b, Blätter > 210 x 297 mm, 100/Packung