missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Faltenfilter mit glatter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 4 b

Für Routineanalysen wie Klärfiltration und Bestimmung von Substanzen

Marke:  Sartorius™ FT-4-309-185

Additional Details : Gewicht : 0.10000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10499501

  • 38.55 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
  • Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 % (Gütegrad 100/N < 0.1 %)
  • Nassfest
Spezifikation

Spezifikation

Gefaltet
22 μm/s
4 b
0,15 mm
185 mm
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
Für qualitativ­technische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen
100/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
185 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote