Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapiere des Gütegrads 37/N für qualitative und technische Analysen, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 37/N Krepppapier für qualitative und technische Analysen, die Scheiben eignen sich für analytische und technische Zwecke, bei denen eine schnelle Durchflussrate wünschenswert ist.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-480-047
Additional Details : Gewicht : 0.10500kg
Beschreibung
- Aus veredeltem Zellstoff und Baumwolllinter
- Aschegehalt 0.1 bis 0.15 %
- Sehr schnelle Filterung, breite Pore
- Nassfest
Spezifikation
135 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
4 Sekunden | |
50/Packung | |
47 mm |
Scheibe | |
15 μm | |
37/N | |
0,5 mm |