Learn More
Cytiva X1000 PLISSIERTE STREIFEN, KEIMPRU .
Beschreibung
Für die Prüfung besonders empfindlicher Samen. Whatman™ Saatguttestpapier, Gütegrad 3014 ist ein weißer, plissierter Streifen mit Wickelband, 50 Doppelfalten aus extrem reiner Cellulose.
Aufgrund ihrer extrem hohen Reinheit liefern unsere Saatgutprüfpapiere zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse. Die Papiere werden aus reiner Zellulose ohne Zusatzstoffe hergestellt und enthalten keine Stoffe, die das Wachstum der Samen beeinflussen könnten. Die konstante Wasseraufnahme der Papiere gewährleistet die kontinuierliche Bereitstellung der benötigten Wassermenge.
Bestellinformation
dimGrade
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 113 g/m2 |
| Format | Plissierter Streifen |
| Material | Zellulose |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Prüfung besonders empfindlicher Samen, mittelgroßes und beschichtetes Saatgut (PP-Methode) |
| Güte | 3014 |
| Enthält | Wrap Strips |
| Menge | 100/Packung |
| Typ | Seed-Testpapier |
| Abmessungen (L x B) | 110 x 20 mm |