Learn More
Sartorius™ Nassfeste Faltenfilter, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 293
Eignet sich für analytische Zwecke sowie für Routineanalysen und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
45.80 CHF - 84.20 CHF
Spezifikation
Format | Gefaltet |
---|---|
Material | Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff |
Particle Retention | 1 bis 2 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 300 μm/s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird zu analytischen Zwecken sowie für Routineanalysen verwendet und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10266131
|
Sartorius™
FT-4-211-125 |
125 mm |
45.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10439891
|
Sartorius™
FT-4-211-185 |
185 mm |
52.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10640554
|
Sartorius™
FT-4-211-240 |
240 mm |
84.20 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10168961
|
Sartorius™
FT-4-211-150 |
150 mm |
45.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Aschegehalt < 0,1 % gemäß DIN 54370
- Nassfest
- Lieferung in gefaltetem Format
Spezifikation
Gefaltet | |
1 bis 2 μm | |
Wird zu analytischen Zwecken sowie für Routineanalysen verwendet und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind | |
100/Pckg. | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
300 μm/s | |
293 | |
0,15 mm |