Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Linters mit < 95 % Alpha-Zellulose
- Aschegehalt < 0,1 % gemäß DIN 54370
- Nassfest
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 80 g/m2 |
| Format | Blatt |
| Material | Baumwoll-Linters, raffinierter Zellstoff |
| Particle Retention | 1 bis 2 μm |
| Filtrationsgeschwindigkeit | 300 Sekunden |
| Güte | 293 |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,15 mm |
| Abmessungen (L x B) | 340 x 440 mm |
| Länge (metrisch) | 340 mm |
| Mehr anzeigen |