Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative Papiere, Gütegrad 292, Scheiben
Artikelnummer. p-7084264 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
15 mm
20 mm
50 mm
60 mm
85 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15982880
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT3205015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 292 qualitative Papiere, die Scheiben sind besonders für qualitative Analysen geeignet, die einen niedrigen Aschegehalt erfordern.
  • Reine Baumwoll-Linter oder Baumwoll-Linter mit optimiertem Zellstoff
  • Keine Zusätze, wie z.B. Nassverfestigungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flächengewicht 87 g/m2
Format Scheibe
Material Baumwolllinter (stickstoffarm und nitratarm; <0,06 % Asche)
Particle Retention 5 bis 8 μm
Filtrationsgeschwindigkeit 45 Sekunden
Güte 292
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 0,18 m
Durchmesser (metrisch) 15 mm