Learn More
Sartorius™ Hochreine Faltenfilter, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 292
Eignet sich für analytische Zwecke sowie für Routineanalysen und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
Marke: Sartorius™ FT-4-205-150
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %,
- Aschegehalt < 0.1 % gemäß DIN 54370
- Nassfest
- Lieferung in gefaltetem Format
Spezifikation
Gefaltet | |
5 bis 8 μm | |
Für analytische Zwecke, bei denen ein niedriger Aschegehalt benötigt wird | |
100/Pckg. | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
150 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
60 μm/s | |
292 | |
0,18 mm | |
150 mm |