Learn More
Sartorius™ Hochreine Faltenfilter, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 292
Eignet sich für analytische Zwecke sowie für Routineanalysen und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
Marke:  Sartorius™ FT-4-205-110
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10124331
  • 45.80 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %,
  • Aschegehalt < 0.1 % gemäß DIN 54370
  • Nassfest
  • Lieferung in gefaltetem Format
Spezifikation
Spezifikation
Gefaltet
5 bis 8 μm
Für analytische Zwecke, bei denen ein niedriger Aschegehalt benötigt wird
100/Pckg.
Filterpapier für qualitative Analysen
110 mm
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
60 μm/s
292
0,18 mm
110 mm