Learn More
Fisherbrand™ Gehärtetes Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 155
Fisherbrand™ gehärtetes Filterpapier aus Cellulose für qualitative Analysen, Gütegrad 155, ist reine Filterpapierqualität aus Cellulose.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Filterpapiere mit reinem Gütegrad aus Zellulosefasern mit einem Alpha-Gehalt von nahezu 100 % nach genauen Normen
- Der Aschegehalt für diese Sorten beträgt ungefähr 0.06 %
Spezifikation
Ash Content: 0.06% | |
Cellulose | |
2 to 3 μm | |
155 | |
0.14 mm | |
125 mm |
Disc | |
2 to 3 μm | |
For analysis in acid solutions, or filtration under high pressure | |
100 Pack | |
125 mm |