Learn More
Fisherbrand™ X100 FILTER 143 PLEATD DIA 110MM 110MM
Fisherbrand™ phosphatfreies Spezialfilterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 144, wird für die Mineralanalyse in Bodenextrakten verwendet.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11785215
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Bestimmung von K und P
Spezifikation
Spezifikation
Gefaltete Scheibe
3 bis 5 μm
144
0.16 mm
110 mm
3 bis 5 μm
Bestimmung von K und P
100/Packung
110 mm