Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose mit niedrigem Phosphorgehalt für qualitative Analysen, Klasse 143
Fisherbrand™ phosphatfreies Spezialfilterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 143, wird für die Mineralanalyse in Bodenextrakten verwendet.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11814432
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Bestimmung von K und P
Spezifikation
Spezifikation
Aschegehalt: 0.06 %
Zellulose
5μ m
143
0.16 mm
150 mm
Gefaltete Scheibe
5μ m
Bestimmung von K und P in Bodenextrakten
100/Packung
150 mm