Learn More
Sartorius™ Hochreine Faltenfilter, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 132
Für analytische Zwecke, die einen niedrigen Aschegehalt erfordern
Marke: Sartorius™ FT-4-329-185
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus Baumwolllinters mit optimiertem Zellstoff
- Niedriger Phosphat- und Kaliumgehalt
- Aschegehalt <0.02 % gemäß DIN 54370
- Zur Phosphat- oder Natriumbestimmung
Spezifikation
Gefaltet | |
5 bis 7 μm | |
Für analytische Zwecke, bei denen ein niedriger Aschegehalt benötigt wird | |
100/Pckg. | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
185 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
55 μm/s | |
132 | |
0,17 mm | |
185 mm |