Learn More
Sartorius™ Hochreine Filterscheiben, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 132
Für analytische Zwecke, die einen niedrigen Aschegehalt erfordern
Marke:  Sartorius™ FT-3-329-090
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10420082
  • 9.19 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab
17-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Baumwolllinters mit optimiertem Zellstoff
  • Niedriger Phosphat- und Kaliumgehalt
  • Aschegehalt <0.02 % gemäß DIN 54370
  • Zur Phosphat- oder Natriumbestimmung
Spezifikation
Spezifikation
100/Pckg.
Qualitativ
132
Für analytische Zwecke, bei denen ein niedriger Aschegehalt benötigt wird
90 mm
0.17 mm
90 mm
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
Filterscheiben
90 mm