Learn More
Sartorius™ X100 FILTER 1291 DIA 6MM
Eignet sich für analytische Zwecke sowie für Routineanalysen und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
Marke: Sartorius™ FT-3-209-006
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Für Druck- und Vakuumfiltration
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Aschegehalt <0.1 % gemäß DIN 54370
- Nassfest
Spezifikation
Scheibe | |
2 bis 3 μm | |
Wird zu analytischen Zwecken sowie für Routineanalysen verwendet und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
6 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
180 μm/s | |
1291 | |
0,16 mm | |
6 mm |