Learn More
Sartorius™ Nassfeste Faltenfilter, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 1290
Eignet sich für analytische Zwecke sowie für Routineanalysen und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
Marke:  Sartorius™ FT-4-208-150
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10052331
  • 45.80 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
  • Aschegehalt <0.1 %
  • Engporig, dicht, langsame Filterung
  • Lieferung in gefaltetem Format
Spezifikation
Spezifikation
Gefaltet
3 bis 5 μm
Wird zu analytischen Zwecken sowie für Routineanalysen verwendet und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind
100/Pckg.
Filterpapier für qualitative Analysen
150 mm
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
100 μm/s
1290
0,21 mm
150 mm