Learn More
Sartorius™ Nassfeste Filterpapierscheiben, Klasse 1289
Geeignet für routinemäßige qualitative Analysen, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Sartorius™ Nassfeste Filterpapierscheiben, Gütegrad 1289, eignen sich für die Druck- und Vakuumfiltration. Die ultrareinen Filter sind als Filterscheiben in verschiedensten Durchmessern erhältlich.
Marke:  Sartorius™ FT-3-207-030
Additional Details : Gewicht : 0.00700kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10509393
  • 8.60 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Filterpapiere für qualitative Analysen werden hauptsächlich für analytische und routinemäßige Analysen verwendet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind (z.B. Filtration bei Malzanalysen).
  • Aus Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von mehr als 95 %
  • Sehr reine Filter mit einem Aschegehalt von weniger als 0.1 %
  • Filter mit Gütegrad 1289 verfügen über die folgenden Merkmale:
    • Für mittelfeine kristalline Präzipitate
    • Mittlere bis große Porengröße für mittelschnelle Filtrierung
    • Flächengewicht von 84 g/m2 
  • Nicht steril und in Großpackungen 
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
8 bis 12 μm
Wird zu analytischen Zwecken sowie für Routineanalysen verwendet und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind
100/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
20 μm/s
1289
0,21 mm
30 mm