Learn More
Sartorius™ Nassfeste Faltenfilter, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 1288
Eignet sich für analytische Zwecke sowie für Routineanalysen und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
Marke:  Sartorius™ FT-4-206-385
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10652392
  • 286.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
  • Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 % (Gütegrad 100/N <0.1 %)
  • Nassfest
  • Erhältlich als gefaltete Filter
Spezifikation
Spezifikation
Gefaltet
12 bis 15 μm
Wird zu analytischen Zwecken sowie für Routineanalysen verwendet und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind
100/Pckg.
Filterpapier für qualitative Analysen
385 mm
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
10 μm/s
1288
0,21 mm
385 mm