Learn More
Sartorius™ Nassfeste Faltenfilter, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 1288
Eignet sich für analytische Zwecke sowie für Routineanalysen und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
Marke: Sartorius™ FT-4-206-270
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 % (Gütegrad 100/N <0.1 %)
- Nassfest
- Erhältlich als gefaltete Filter
Spezifikation
Gefaltet | |
12 bis 15 μm | |
Wird zu analytischen Zwecken sowie für Routineanalysen verwendet und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind | |
100/Pckg. | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
270 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
10 μm/s | |
1288 | |
0,21 mm | |
270 mm |