Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier, Sorte 122
Ein Universalfilterpapier, das für alle allgemeinen Arbeiten im Labor verwendet wird, für eine ausgezeichnete und konsistente Filtration.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.16000kg
Beschreibung
- Sehr schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
- Für allgemeine Arbeiten, Krankenhäusern und Forschungslabore
Spezifikation
Flache Scheibe | |
17 bis 30 μm | |
Filterpapier für allgemeine Arbeiten in Labors | |
100/Pckg. | |
150 mm |
Zellulose | |
17 bis 30 μm | |
122 | |
0,17 mm | |
150 mm |