Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 118, sehr langsam filtrierend
For extremely difficult filtration.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11720265
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Weight: 80g/m2
  • Thickness: 0.14mm
  • Pore size: 1 to 2mm
  • Filtration velocity:300/second
  • Burst strength: 0.30kg/ sq.mm
Application
  • Used for wine clarification
Spezifikation
Spezifikation
Ash Content: 0.06%
Cellulose
1 to 2 μm
118
0.14 mm
110 mm
Disc
1 to 2 μm
For extremely difficult filtration, Barium Sulphate, Metastannic Acid, Cuprous Oxide
100 Pack
110 mm